tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
PC6705-1G PC6705-250MG
APOSPC6705-1GEA 94.4 EUR
APOSPC6705-1G APOSPC6705-250MG
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate
Formel: C₁₄H₂₀F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 129…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00728760
CAS-Nummer: 215655-42-8