2,2-Difluor-1,3-benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC6674-25G
PC6674-100G
PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA
21.9
EUR
APOSPC6674-25G
APOSPC6674-100G
APOSPC6674-500G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol 98%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Siedepunkt: 129…130 °C Dichte: 1.308 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 32 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236217 CAS-Nummer: 1583-59-1 EINECS: 216-431-4 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |