2-Fluor-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-methylphenol
PC6668-5G
PC6668-1G
PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA
31.9
EUR
APOSPC6668-5G
APOSPC6668-1G
APOSPC6668-25G
2-Fluor-m-kresol
2-Fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₇FO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09835186 CAS-Nummer: 77772-72-6 |