Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
PC6635-100G PC6635-25G PC6635-1G
APOSPC6635-100GEA 106 EUR
APOSPC6635-100G APOSPC6635-25G APOSPC6635-1G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat 97%
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Electrolyte additive used in the synthesis of electrically conducting poly(thiophene) polymers, JOC., 1994,59, 442
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Schmelzpunkt: 155…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8