3-Chlor-5-fluor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 46.4 EUR
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chlor-5-fluor-4-hydroxybenzaldehyd
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 870704-13-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III