2,3-Difluortoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 82.8 EUR
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluortoluol 97%
2,3-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 119…121 °C
Dichte: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631506
CAS-Nummer: 3828-49-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR