5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC6513-1G
PC6513-25G
PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6513-1G
APOSPC6513-25G
APOSPC6513-5G
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Siedepunkt: 82 °C/60mmHg Schmelzpunkt: 31…33 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075249 CAS-Nummer: 93249-62-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...