6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formel: C₉H₅FO₃
Schmelzpunkt: 248…251 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094006
CAS-Nummer: 1994-13-4