Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6425-1G
PC6425-25G
PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6425-1G
APOSPC6425-25G
APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 88…91 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203915 CAS-Nummer: 676602-31-6 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |