Silber(I)hexafluorophosphat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 144 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Silber(I)hexafluorophosphat 98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Formel: AgF₆P
Schmelzpunkt: 102 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003415
CAS-Nummer: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II