Methyl-2-fluor-5-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6375-1G PC6375-5G PC6375-25G
APOSPC6375-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6375-1G APOSPC6375-5G APOSPC6375-25G
Methyl-2-fluor-5-iodbenzoat
Methyl-2-fluor-5-iodbenzoat
Formel: C₈H₆FIO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203930
CAS-Nummer: 625471-27-4