N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 715 EUR
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₅H₁₀F₃NO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094347
CAS-Nummer: 77534-70-4