Silber(II)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Silver difluoride, Silver(II)fluoride
PC6360-10G PC6360-5G
APOSPC6360-10GEA 339 EUR
APOSPC6360-10G APOSPC6360-5G
Silber(II)fluorid 99%
Silber(II)fluorid
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Formel: AgF₂
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 4.57 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003411
CAS-Nummer: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1+8,II