8-Fluor-4-chinolinol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluor-4-chinolinol ≥95%
8-Fluor-4-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Schmelzpunkt: 278…282 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272395
CAS-Nummer: 63010-71-9