4-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6323-10G PC6323-1G PC6323-5G PC6323-25G
APOSPC6323-10GEA 575 EUR
APOSPC6323-10G APOSPC6323-1G APOSPC6323-5G APOSPC6323-25G
4-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
4-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236242
CAS-Nummer: 41429-16-7
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III