Kaliumfluorid Dihydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6267R-250G
PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA
32.2
EUR
APOSPC6267R-250G
APOSPC6267R-50G
Kaliumfluorid Dihydrat 98%
Kaliumfluorid Dihydrat
Formel:
FK·2H₂O Siedepunkt: 156 °C Schmelzpunkt: 41 °C Dichte: 2.454 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149929 CAS-Nummer: 13455-21-5 EINECS: 232-151-5 UN-Nummer: 1812 ADR: 6.1,III |