Perfluorotriamylamine 85%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluorotripentylamine
PC6220L-25G PC6220L-50G
APOSPC6220L-25GEA 110 EUR
APOSPC6220L-25G APOSPC6220L-50G
Perfluorotriamylamine 85%
Perfluorotriamylamine
Formel: C₁₅F₃₃N
Molekulargewicht: 821.12 g/mol
Siedepunkt: 210…220 °C
Dichte: 1.94 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042367
CAS-Nummer: 338-84-1
EINECS: 206-421-8