Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6217-1G PC6217-5G PC6217-25G
APOSPC6217-1GEA 23 EUR
APOSPC6217-1G APOSPC6217-5G APOSPC6217-25G
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate
Formel: C₁₁H₁₈F₂O₄
Siedepunkt: 108 °C/3mmHg
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08146634
CAS-Nummer: 22515-16-8