Hexadecafluorosebacic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6212-25G
PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA
174
EUR
APOSPC6212-25G
APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Formel:
C₁₀H₂F₁₆O₄ Siedepunkt: 225 °C/60mmHg Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042365 CAS-Nummer: 307-78-8 |