α,α,α,3,5-Pentafluortoluol 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6205-1G
PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA
97.3
EUR
APOSPC6205-1G
APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluortoluol 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluortoluol
Formel:
C₇H₃F₅ Siedepunkt: 94…95 °C Schmelzpunkt: –40 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09263729 CAS-Nummer: 401-85-4 |