α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6200-25G PC6200-5G PC6200-100G
APOSPC6200-25GEA 207 EUR
APOSPC6200-25G APOSPC6200-5G APOSPC6200-100G
α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
Siedepunkt: 106…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412213
CAS-Nummer: 64248-60-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III