2-Brom-4-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 192 EUR
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Brom-4-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₄N
Schmelzpunkt: 24…29 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973755
CAS-Nummer: 193090-60-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III