3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6187-10G PC6187-1G PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA 0 EUR
APOSPC6187-10G APOSPC6187-1G APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formel: C7H6FNO2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797827
CAS-Nummer: 914223-43-1