4-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Schmelzpunkt: 116…121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787468
CAS-Nummer: 320-31-0