Ethyl-3-brom-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6154-1G PC6154-500MG
APOSPC6154-1GEA 134 EUR
APOSPC6154-1G APOSPC6154-500MG
Ethyl-3-brom-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3-brom-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025928
CAS-Nummer: 1160474-86-1