3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC6146-1G PC6146-500MG
APOSPC6146-1GEA 270 EUR
APOSPC6146-1G APOSPC6146-500MG
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Formel: C₆H₆FNO₃S
Molekulargewicht: 191.18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025945
CAS-Nummer: 349-64-4