3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formel: C8H4FNO2
Schmelzpunkt: 187…188 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094339
CAS-Nummer: 171050-06-9