1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1,2-nonandiol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6123X-1G
PC6123X-5G
PC6123X-25G
APOSPC6123X-1GEA
72.5
EUR
APOSPC6123X-1G
APOSPC6123X-5G
APOSPC6123X-25G
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1,2-nonandiol 96%
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1,2-nonandiol
Formel:
C₉H₇F₁₃O₂ Siedepunkt: 120…130 °C Schmelzpunkt: 63…64 °C Flammpunkt: >150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042262 CAS-Nummer: 107650-06-6 |