2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane

PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 118 EUR
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan 97%
2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan
Formel: C₆F₁₄
Siedepunkt: 58.2 °C
Schmelzpunkt: < –150 °C
Dichte: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059905
CAS-Nummer: 355-04-4
EINECS: 206-575-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR