4,5-Difluor-2-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 145 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluor-2-nitroanilin 98%
4,5-Difluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010876
CAS-Nummer: 78056-39-0