3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6076-1G
PC6076-250MG
PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA
265
EUR
APOSPC6076-1G
APOSPC6076-250MG
APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827553 CAS-Nummer: 1211331-43-9 |