5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-3-fluoropicolinonitrile
PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 137 EUR
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂ClFN₂
Schmelzpunkt: 72…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375055
CAS-Nummer: 207994-11-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III