N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene

PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 118 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
N-Ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Siedepunkt: 42…44 °C/0.2mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203992
CAS-Nummer: 175278-20-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR