3,5-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 299 EUR
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
3,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115912
CAS-Nummer: 104197-15-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III