4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₅H₄Cl₂FN
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092936
CAS-Nummer: 119229-74-2