2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G
PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA
23.2
EUR
APOSPC5976-1G
APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₉H₃ClF₆O Siedepunkt: 185 °C Dichte: 1.528 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074997 CAS-Nummer: 393-82-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |