1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5975-100G
PC5975-25G
PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA
58
EUR
APOSPC5975-100G
APOSPC5975-25G
APOSPC5975-500G
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ Siedepunkt: 146…147 °C Dichte: 1.691 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094336 CAS-Nummer: 7617-93-8 |