(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 174 EUR
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 302912-02-3