Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
PC5960-100G
PC5960-25G
PC5960-500G
APOSPC5960-100GEA
227
EUR
APOSPC5960-100G
APOSPC5960-25G
APOSPC5960-500G
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Has ability to solubilise gases, e.g Oxygen can be used toaid oxidation of aldehydes, sulphides and alkenes.
Formel:
C₁₀F₁₈ Molekulargewicht: 462.08 Siedepunkt: 141…143 °C Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1.908 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010626 CAS-Nummer: 306-94-5 EINECS: 206-192-4 |