(3-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
(3-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure
(3-Fluor-5-methylphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094318
CAS-Nummer: 518070-22-9