5-Fluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5915-100G
PC5915-25G
PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA
191
EUR
APOSPC5915-100G
APOSPC5915-25G
APOSPC5915-5G
5-Fluor-m-toluylsäure 98%
5-Fluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇FO₂ Schmelzpunkt: 141…145 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094313 CAS-Nummer: 518070-19-4 |