2-Fluor-p-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 244 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluor-p-toluonitril 98%
2-Fluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Flammpunkt: 80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094311
CAS-Nummer: 85070-67-3
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III