Perfluor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: FC-1318my
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 1370 EUR
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Perfluor-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formel: C₄F₈
Molekulargewicht: 200.03 g/mol
Siedepunkt: 1.2 °C
Schmelzpunkt: –136…–134 °C
Dichte: 1.5297 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
UN-Nummer: 2422
ADR: 2.2