2-Brom-4-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Brom-4-fluorpyridin
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Dichte: 1.699 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09260909
CAS-Nummer: 357927-50-5