2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5830-1G PC5830-25G PC5830-5G
APOSPC5830-1GEA 60.9 EUR
APOSPC5830-1G APOSPC5830-25G APOSPC5830-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylessigsäure
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 518070-15-0