1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5787-1G
PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA
50.9
EUR
APOSPC5787-1G
APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan 97%
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan
Formel:
C₃H₂F₅I Siedepunkt: 70…71 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00039405 CAS-Nummer: 354-69-8 EINECS: 206-568-8 |