2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 429 EUR
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453098
CAS-Nummer: 52200-15-4