9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Carbonic Acid 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Ester, Fmoc-OPfp, 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Carbonate
PC5773-1G
PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA
104
EUR
APOSPC5773-1G
APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Formel:
C₂₁H₁₁F₅O₃ Molekulargewicht: 406.31 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013261 CAS-Nummer: 88744-04-1 |