Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5732-100G PC5732-25G PC5732-500G
APOSPC5732-100GEA 58 EUR
APOSPC5732-100G APOSPC5732-25G APOSPC5732-500G
Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Sodium-3-fluorobenzoate
Formel: C₇H₄FO₂Na
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788550
CAS-Nummer: 499-57-0