2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 166 EUR
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862091
CAS-Nummer: 4864-01-1